Läs mer
3-jod-1-metyl-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175365
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652665 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10713264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48311CB
Kemiska identifierare
CAS 92525-10-5
Molekylformel C4H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 208.002
MDL-nummer MFCD08435890
InChI-nyckel SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
IUPAC-namn 3-jod-l-metylpyrazol
LEDER CN1C=CC(=N1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Formel vikt 208
Procent renhet 97%