Läs mer
3-jod-1-fenylpropan, 97 %
Produktkod. 15490208
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490208 25 g 25g
15470208 1 g 1g
15480208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53420.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4119-41-9
Molekylformel C9H11I
Molekylvikt (g/mol) 246.09
MDL-nummer MFCD00019036
InChI-nyckel RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
IUPAC-namn 3-jodpropylbensen
LEDER ICCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1-phenylpropane
Densitet 1.53
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Linjär formel C6H5(CH2)3I
Brytningsindex 1.582
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 246.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.