Läs mer
3-Iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484637
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484637 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15484637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31982.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole
CAS 887115-53-9
Molekylformel C13H9IN2O2S
MDL-nummer MFCD08741527
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Synonym 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-iodopyrrolo 2,3-b pyridine, 3-iodo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,3-iodo-1-phenylsulfonyl, n-phenylsulfonyl-3-iodo-7-azaindole, acmc-209qwn, 1-n-phenylsulfonyl-3-iodo-7-azaindole, 1-benzene-sulfonyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
InChI-nyckel ZYGPVHZEYCZWNX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2N=CC=C3)I
IUPAC-namn 1-(benzenesulfonyl)-3-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 384.191
PubChem CID 24229228
Formel vikt 384.2
Procent renhet 95%