Läs mer
3-Jod-1-(fenylsulfonyl)indol, 95 %
Produktkod. 15433757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433757 250 mg 250mg
11342799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27696.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 80360-14-1 | C14H10INO2S | 383,20 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på mörk plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80360-14-1
Molekylformel C14H10INO2S
Molekylvikt (g/mol) 383.20
MDL-nummer MFCD09037474
InChI-nyckel GKYWOZYEMLEJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 3-iodo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-indole, n-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-phenylsulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1h-indole,3-iodo-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 10927077
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)-3-jodindol
LEDER IC1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1-(phenylsulfonyl)indole
Smältpunkt 125 °C till 129 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 383.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.