Läs mer
3-jod-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 15487657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487657 5 g 5g
15477657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36465.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 4522-35-4 | C3H3IN2 | 193,98 g/mol
3-jod-1H-pyrazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-jod-1H-pyrazol används
som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4522-35-4
Molekylformel C3H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 193.98
MDL-nummer MFCD12022324,MFCD01463487
InChI-nyckel RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
IUPAC-namn 5-jod-lH-pyrazol
LEDER IC1=CC=NN1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-1H-pyrazole
Smältpunkt 69 °C till 72 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 193.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.