Läs mer
3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate-d9 |
| CAS | 1246815-08-6 |
| Molekylformel | C8H3D9INO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(Butylcarbamic Acid-d9) 3-Iodo-2-propyn-1-yl Ester, 3-Iodopropargyl n-(Butylcarbamate-d9), Acticide IPW 50-d9, Biodocarb-d9, Coatcide 123-d9, Dekaben LMB-d9, Ecobois-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)OCC#CI |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.15 |