Läs mer
3-jod-2-propynyl N-butylkarbamat, TRC
Produktkod. 30132397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132397 5 g
30136744 50 g
18014020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7189505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55406-53-6
Molekylformel C8 H12 I N O2
Molekylvikt (g/mol) 281.09
Synonym Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester (9CI), 3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate, 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate, Acticide IPS 20, Acticide IPW 50, Bioban I 20, Biodocarb, Biodocarb L 15BDG, Biodocarb L 20TEX, Biodocarb L 30BDG, Coatcide 123, Dekaben LMB, Denicide XR 5, Ecobois, FL 10, Fungitrol 400, Fungitrol 720, Fungitrol 820, Fungitrol 920, Fungitrol 940, Fungitrol F 10, Glycacil, Glycacil 2000, Glycasil L, Guardsan 388, Hokucide IPB, IBF 8DOP, IPBC, IPBC 20, IPBC 40, Iodocarb, Iodopropynyl butylcarbamate, MP 100, Mergal 710S, N-Butyl 3-iodo-2-propyn-1-yl carbamate, Neomid 220, Nipacide IPBC 20, Omacide IPBC, Omacide IPBC 100, P 20T, Polyphase, Polyphase 60B, Polyphase 641, Polyphase AF 1, Polyphase CST, Polyphase P 20T, Polyphase P-20T, Polyphase P100, Preventol MP 100, Preventol MP 260, Preventol MP 400, Thompson's Wood Protector, Timbertreat D, Troysan P 20T, Troysan Polyphase 60B, Troysan Polyphase AF 1, Troysan Polyphase AF 3, Troysan Polyphase P 100, Troysan Polyphase P 20T, Troysan Polyphase WD 17, Yotoru IP
IUPAC-namn 3-jodoprop-2-ynyl N-butylkarbamat
LEDER CCCCNC(=O)OCC#CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodocarb (IPBC)
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 280.9913