Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Produktkod. 11494390
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494390 1 g 1g
11404400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494390 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50026.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 113975-33-0
Molekylformel C10H13IN2O
Molekylvikt (g/mol) 304.131
MDL-nummer MFCD04971323
InChI-nyckel GPMKCDBJLNTANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-iodopyridin-4-yl pivalamide, n-3-iodo-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, 3-iodo-4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-3-iodo-4-pyriidinyl-2,2-dimethylpropanamide, propanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, acmc-20akbz, n-3-iodo-4-pyridyl pivalamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropionamide
PubChem CID 819120
IUPAC-namn N-(3-iodopyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamide
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 304.13