Läs mer
3-Iodo-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 60032-63-5 |
| Molekylformel | C7 H5 I O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)cc1I |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-iodobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.02 |
| Formel vikt | 247.9334 |