Läs mer
3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3 |
| CAS | 1246818-65-4 |
| Molekylformel | C19H12D3F3IN3O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15F3IN3O/c1-11-3-4-13(5-17(11)23)18(27)25-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)26-9-12(2)24-10-26/h3-10H,1-2H3,(H,25,27)/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(I)c3)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-iodo-4-methyl-N-[3-[4-(trideuteriomethyl)imidazol-1-yl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.26 |
| Formel vikt | 488.04 |