Läs mer
3-Iodo-4-methylaniline, 98%
Produktkod. 11410383
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410383 5 g 5g
11420383 25 g 25g
11430383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11485.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35944-64-0 | C7H8IN | 233.05 g/mol
3-jod-4-metylanilin används som finkemikalier, farmaceutiska mellanprodukter. 2-[((3-jod-4-metyl)fenylimino)metyl]-5-nitrotiofen härleddes från 5-nitro-2-tiofen-karboxaldehyd och 3-jod-4-metylanilin. 1-(3-jod-4-metylfenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), framställd från 3-jod-4-metylanilin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-jod-4-metylanilin används som finkemikalier, farmaceutiska mellanprodukter. 2-[((3-jod-4-metyl)fenylimino)metyl]-5-nitrotiofen härleddes från 5-nitro-2-tiofen-karboxaldehyd och 3-jod-4-metylanilin. 1-(3-jod-4-metylfenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazol (5), framställd från 3-jod-4-metylanilin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Ljuskänslig .Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35944-64-0
Molekylformel C7H8IN
Molekylvikt (g/mol) 233.05
MDL-nummer MFCD00047843
InChI-nyckel RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-p-toluidine, benzenamine, 3-iodo-4-methyl, 4-amino-2-iodotoluene, p-toluidine, 3-iodo, 3-iodo-4-methyl-aniline, benzenamine, 3-iodo-4-methyl-9ci, 3-iodo-4-methyl-phenylamine, pubchem3314, 3-iodo-4-methyl aniline, acmc-209ik4
PubChem CID 118889
IUPAC-namn 3-jod-4-metylanilin
LEDER CC1=CC=C(N)C=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-4-methylaniline
Smältpunkt 34°C to 37°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2353567
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 233.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.