Läs mer
3-Iodo-4-methylbenzoic acid, 98%
Produktkod. 11432277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432277 100 g 100g
11412277 5 g 5g
11422277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14197.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
3-Iodo-4-methylbenzoic acid has been used in the preparation of unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB) and boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Iodo-4-methylbenzoic acid has been used in the preparation of unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB) and boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB).
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Recommended storage temp 2-8°C. Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Light Sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82998-57-0
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.046
MDL-nummer MFCD00010392
InChI-nyckel LDDHMKANNXWUAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl, zlchem 953, 3-iodo-p-toluicacid, pubchem3947, 4-carboxy-2-iodotoluene, akos bbb/227, ksc449e9t, 3-iodo-4-methyl benzoic acid, paragos 440021
PubChem CID 621640
IUPAC-namn 3-iodo-4-methylbenzoic acid
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 206°C to 210°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2436216
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.