Läs mer
3-jod-4-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30397105
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30397105 1 g
1 options
Produktkod. 30397105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7086251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Molekylformel C8H7IO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
IUPAC-namn 3-jod-4-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 262.04
Formel vikt 261.9491