Läs mer
3-jod-4-metylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-4-methylbenzoic acid |
| CAS | 82998-57-0 |
| Molekylformel | C8H7IO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1I)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-jod-4-metylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.04 |
| Formel vikt | 261.9491 |