Läs mer
3-Iodo-D-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-D-tyrosine |
| CAS | 25799-58-0 |
| Molekylformel | C9H10INO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Tyrosine, 3-iodo-, Tyrosine, 3-iodo-, D- (8CI), 3-Iodo-D-tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid, D-3-Iodotyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.09 |
| Formel vikt | 306.9705 |