Läs mer
3-Iodo-L-thyronine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-L-thyronine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14INO4/c16-12-7-9(8-13(17)15(19)20)1-6-14(12)21-11-4-2-10(18)3-5-11/h1-7,13,18H,8,17H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 398.9968 |
| Frakt skick | Room Temperature |