Läs mer
3’-Iodo-L-thyronine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Iodo-L-thyronine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14INO4/c16-12-8-11(5-6-14(12)18)21-10-3-1-9(2-4-10)7-13(17)15(19)20/h1-6,8,13,18H,7,17H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |