Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3-jod-L-tyrosin, 97 %
Produktkod. 10285160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285160 1 g Glasflaska 1g
10279533 5 g Glasflaska 5g
10289533 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285160 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 122440010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-78-0
Molekylformel C9H10INO3
Molekylvikt (g/mol) 307.09
MDL-nummer MFCD00002608
InChI-nyckel UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxi-3-jodfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-L-tyrosine
Smältpunkt 196.0°C to 198.0°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation − 3.18
Merck Index 15, 5090
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 15 parts boiling water
Vatten 1% max. (K.F.)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.