Läs mer
3-Iodo-L-tyrosine, 98%
Produktkod. 15420679
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420679 5 g 5g
15410679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63789.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
3-jod-l-tyrosin används vid hämning av tyrosinhydroxylas. 3-jod-L-tyrosin används för snabb induktion av prolaktinutsöndring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-jod-l-tyrosin används vid hämning av tyrosinhydroxylas. 3-jod-L-tyrosin används för snabb induktion av prolaktinutsöndring.
Löslighet Löslig i utspädd vattenhaltig
syra och utspädd vattenbaserad bas.
Anmärkningar
Ljuskänslig. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-78-0
Molekylformel C9H10INO3
Molekylvikt (g/mol) 307.09
MDL-nummer MFCD00002608
InChI-nyckel UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxi-3-jodfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-L-tyrosine
Smältpunkt 210°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 2941266
Löslighetsinformation Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 307.09
Känslighet Light sensitive
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.