Läs mer
3-Iodo-L-tyrosine, TRC
Produktkod. 30137788
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137788 5 g
30133636 10 g
30006536 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7282505G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-78-0
Molekylformel C9 H10 I N O3
Molekylvikt (g/mol) 307.09
Synonym L-Tyrosine, 3-iodo-, Tyrosine, 3-iodo-, L- (8CI), 3-Iodo-L-tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid, 3-Iodo-4-hydroxyphenylalanine, 3-Iodotyrosine, 4-Hydroxy-3-iodophenylalanine, MIT, MIT (amino acid), NSC 210787, 3-Iodo-L-tyrosine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-L-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Kvantitet 5 g
Formel vikt 306.9705