Läs mer
3-Iodo-N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-tyrosine |
| CAS | 79677-62-6 |
| Molekylformel | C17H16INO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Iodo-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16INO5/c18-13-8-12(6-7-15(13)20)9-14(16(21)22)19-17(23)24-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | OC(C=C1)=C(I)C=C1C[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | (S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.22 |
| Formel vikt | 441.01 |