Läs mer
3-Iodo-o-xylene, 97%
Produktkod. 11449343
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449343 5 g 5g
11459343 25 g 25g
11469343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11774.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31599-60-7
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.064
MDL-nummer MFCD00041437
InChI-nyckel DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
PubChem CID 141645
IUPAC-namn 1-jod-2,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodo-o-xylene
Densitet 1.64
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.603
Beilstein 1929733
Kokpunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Formel vikt 232.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.