Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodo-o-xylene |
| Namnnotering | 98% |
| CAS | 31599-60-7 |
| CAS Min % | 97.5 |
| Färg | Brown to Brown-Red |
| CAS Max % | 100.0 |
| Densitet | 1.64g/mL |
| Kvantitet | 5 mL |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |