Läs mer
3-Iodoaniline, 98%
Produktkod. 11394484
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394484 10 g 10g
11304494 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394484 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01159.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-01-7 | C6H6IN | 219.025 g/mol
3-Jodanilin används som aniliner, aromatiska aminer och nitroföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3-Jodanilin används som aniliner, aromatiska
aminer och nitroföreningar.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara vid 4 °C. Förvaras skyddat från ljus. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, syror, klorformater, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-01-7
Molekylformel C6H6IN
Molekylvikt (g/mol) 219.025
MDL-nummer MFCD00007781
InChI-nyckel FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
PubChem CID 12271
IUPAC-namn 3-jodanilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodoaniline
Smältpunkt 21°C to 24°C
Densitet 1.821
Kokpunkt 145°C to 146°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.684
Kvantitet 10 g
Beilstein 636058
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 219.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.