Läs mer
3-jodonisol, 97 %
Produktkod. 10338740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10338740 5 g Glasflaska 5g
10246610 25 g Glasflaska 25g
10473965 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10338740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222020050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-85-8
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.04
MDL-nummer MFCD00001048
InChI-nyckel RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC-namn 1-jod-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC(=CC=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodoanisole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.9600g/mL, 1.96
Kokpunkt 244°C to 245°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4OCH3
Brytningsindex 1.6130 to 1.615
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 208
Formel vikt 234.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.