Läs mer
3-Jodisol, 98 %
Produktkod. 11412297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412297 5 g 5g
11422297 25 g 25g
11432297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14208.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234,036 g/mol
3-jodoanisol används för att producera 3,3'-dimetoxi-bifenyl. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-jodoanisol används för att producera 3,3′ -Dimetoxi-bifenyl. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform, alkohol, eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med ljus och oxidationsmedel. Förvara i mörker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-85-8
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.036
MDL-nummer MFCD00001048
InChI-nyckel RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC-namn 1-jod-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC(=CC=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodoanisole
Densitet 1.78
Kokpunkt 243°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.613
Kvantitet 5 g
Beilstein 1858896
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,alcohol,ether. Insoluble in water.
Formel vikt 234.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.