Läs mer
3-jodonisol, TRC
Produktkod. 30400022
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30400022 25 g
1 options
Produktkod. 30400022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI68685025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodoanisole
CAS 766-85-8
Molekylformel C7H7IO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726
InChI formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
LEDER COc1cccc(I)c1
IUPAC-namn 1-jod-3-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 234.03
Formel vikt 233.9542