Läs mer
3-Iodobenzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15447997
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447997 1 g 1g
15457997 5 g 5g
15467997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51112.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 221037-98-5
Molekylformel C6H6BIO2
Molekylvikt (g/mol) 247.826
MDL-nummer MFCD01319015
InChI-nyckel REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
IUPAC-namn (3-jodfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 247.83
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.