Läs mer
3-jodbensenboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377589
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377589 1 g 1g
11387589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28115.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 408492-28-4 | C12H16BIO2 | 329.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 408492-28-4
Molekylformel C12H16BIO2
Molekylvikt (g/mol) 329.97
MDL-nummer MFCD09953498
InChI-nyckel HSHFNMSHDHAHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodophenylboronic acid pinacol ester, amtb088, 3-iodophenylboronic acid pinacolester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-iodanylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
PubChem CID 11313483
IUPAC-namn 2-(3-jodfenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(I)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 70°C to 72°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 329.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.