Läs mer
3-Iodobenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11434513
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434513 250 g 250g
11414513 10 g 10g
11424513 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11515.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-51-9 | C7H5IO2 | 248.019 g/mol
3-jodbensoesyra används i fastfassyntes avγ -vänd mimetiska bibliotek. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Jodbensoesyra används i fastfassyntes avγ -vänd mimetiska bibliotek. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibla material är baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-51-9
Molekylformel C7H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 248.019
MDL-nummer MFCD00002496
InChI-nyckel KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
IUPAC-namn 3-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzoic acid
Smältpunkt 186°C to 188°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 971088
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 248.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.