Läs mer
3-Iodobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodobenzoic Acid |
| CAS | 618-51-9 |
| Molekylformel | C7H5IO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Iodobenzenecarboxylic Acid, NSC 176131, NSC 74693, m-Carboxyiodobenzene, m-Iodobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(I)c1 |
| IUPAC-namn | 3-iodobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.02 |
| Formel vikt | 247.9334 |