Läs mer
3-Iodobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodobenzonitrile |
| CAS | 69113-59-3 |
| Molekylformel | C7H4IN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H |
| LEDER | Ic1cccc(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 3-iodobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.02 |
| Formel vikt | 228.9388 |