Läs mer
3-Jodobenzotrifluorid, 98+%
Produktkod. 11473804
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473804 250 g 250g
11453804 10 g 10g
11463804 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473804 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11843.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272,009 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401-81-0
Molekylformel C7H4F3I
Molekylvikt (g/mol) 272.009
MDL-nummer MFCD00001049
InChI-nyckel IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
PubChem CID 67868
IUPAC-namn 1-jod-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzotrifluoride
Smältpunkt -8 °C
Densitet 1.882
Kokpunkt 81 °C till 82 °C (24 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Brytningsindex 1.5185
Kvantitet 250 g
Beilstein 2088596
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 272.01
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.