Läs mer
3-jodobensylbromid, 96 %
Produktkod. 11499043
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499043 100 g 100g
11479043 5 g 5g
11489043 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11140.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 49617-83-6 | C7H6BrI | 296,933 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49617-83-6
Molekylformel C7H6BrI
Molekylvikt (g/mol) 296.933
MDL-nummer MFCD00019016
InChI-nyckel BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-jodbensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzyl bromide
Smältpunkt 48 °C till 51 °C
Kokpunkt 106 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 742268
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 296.94
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.