Läs mer
3-Jodobenzylbromid, TRC
Produktkod. 30390687
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30390687 5 g
1 options
Produktkod. 30390687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6938155G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzyl Bromide
CAS 49617-83-6
Molekylformel C7 H6 Br I
Kvantitet 5 g
Synonym α-Bromo-m-iodotoluene, m-Iodobenzylbromide, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
LEDER BrCc1cccc(I)c1
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-jod-bensen
Molekylvikt (g/mol) 296.93
Formel vikt 295.87