Läs mer
3-Jodobenzylbromid, TRC
Produktkod. 30401207
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30401207 10 g
1 options
Produktkod. 30401207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI69381510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzyl Bromide
CAS 49617-83-6
Molekylformel C7 H6 Br I
Kvantitet 10 g
Synonym α-Bromo-m-iodotoluene, m-Iodobenzylbromide, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
LEDER BrCc1cccc(I)c1
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-jod-bensen
Molekylvikt (g/mol) 296.93
Formel vikt 295.87