Läs mer
3-jodbensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344775
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344775 5 g 5g
11334775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17801.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-40-2 | C7H8IN | 233.052 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svår att blanda i
vatten.
Anteckningar
Luftkänslig och ljuskänslig. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-40-2
Molekylformel C7H8IN
Molekylvikt (g/mol) 233.052
MDL-nummer MFCD00192227
InChI-nyckel LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
PubChem CID 97012
IUPAC-namn (3-jodfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodobenzylamine
Densitet 1.748
Kokpunkt 132°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6375
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2689602
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 233.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.