Läs mer
3-jodochromon, 97 %
Produktkod. 15497227
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497227 1 g 1g
15407237 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34295.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 122775-34-2 | C9H5IO2 | 272,04 g/mol
3-jodokromon används vid syntes av 2-(N-azolyl)kromoner, 3-azolyltiokromoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-jodokromoner
används vid syntes av 2-(N-azolyl)kromoner, 3-azolyltiokromoner.
Noter
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122775-34-2
Molekylformel C9H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 272.04
MDL-nummer MFCD09475514
InChI-nyckel SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
PubChem CID 10901720
IUPAC-namn 3-jod-4H-kromen-4-on
LEDER IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodochromone
Smältpunkt 95 °C till 97 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 272.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.