Läs mer
3-Iodooxetan, 95 %
Produktkod. 15493808
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493808 500 mg 500mg
15483808 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57302.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 26272-85-5 | C3H5IO | 183,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26272-85-5
Molekylformel C3H5IO
Molekylvikt (g/mol) 183.98
MDL-nummer MFCD08544403
InChI-nyckel KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-oxetane, 1,3-epoxy-2-iodopropane, oxetane, 3-iodo, 3-iodanyloxetane, 3-iodooxetane, acmc-1cgai, 2-iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-?epoxy-?2-?iodopropane
PubChem CID 13356686
IUPAC-namn 3-jodoxetan
LEDER IC1COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodooxetane
Densitet 2.14
Kokpunkt 166 °C
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN1993
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 183.98
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.