Läs mer
3-Jodonol, 98 %
Produktkod. 11499073
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499073 50 g 50g
11489073 10 g 10g
11409083 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11155.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220,009 g/mol
3-jodfenol används i förestring, elektrofil aromatisk substitution, alkylering, nukleofil aromatisk substitution, Mitsunobu, övergångsmetallkatalyserad korskoppling, acylerings- och oxidationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-jodfenol används i förestring, elektrofil aromatisk substitution, alkylering, nukleofil aromatisk substitution, Mitsunobu, övergångsmetallkatalyserad korskoppling, acylering och oxidationsreaktioner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Ljuskänslig, förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-02-8
Molekylformel C6H5IO
Molekylvikt (g/mol) 220.009
MDL-nummer MFCD00002261
InChI-nyckel FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
IUPAC-namn 3-jodfenol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenol
Smältpunkt 38 °C till 43 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2039304
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 220.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.