Läs mer
3-Jodofenol, 99 %
Produktkod. 10780551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10780551 25 g Glasflaska 25g
10612135 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249700250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-02-8
Molekylformel C6H5IO
Molekylvikt (g/mol) 220
MDL-nummer MFCD00002261
InChI-nyckel FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
IUPAC-namn 3-jodfenol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38,0 °C till 43,0 °C
Färg Beige-Gul till Grå
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4OH
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i vattenbaserad alkali, lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 220
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Iodophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.