Läs mer
3-jodofenol, TRC
Produktkod. 30389348
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30389348 25 g
1 options
Produktkod. 30389348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71750525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenol
CAS 626-02-8
Molekylformel C6H5IO
Kvantitet 25 g
Synonym m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
LEDER Oc1cccc(I)c1
IUPAC-namn 3-jodofenol
Molekylvikt (g/mol) 220.01
Formel vikt 219.9385