Läs mer
3-jodofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodophenol |
| CAS | 626-02-8 |
| Molekylformel | C6H5IO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H |
| LEDER | Oc1cccc(I)c1 |
| IUPAC-namn | 3-jodofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.01 |
| Formel vikt | 219.9385 |