Läs mer
3-Iodophenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 15463987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463987 1 g 1g
15473987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30803.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23138-56-9 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23138-56-9
Molekylformel C7H4INO
Molekylvikt (g/mol) 245.019
MDL-nummer MFCD00037088
InChI-nyckel LZSQANBVKPXBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl isocyanate, benzene,1-iodo-3-isocyanato, 3-iodophenylisocyanate, 1-iodo-3-isocyanato-benzene, acmc-20an25
PubChem CID 4499000
IUPAC-namn 1-iodo-3-isocyanatobenzene
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenyl isocyanate
Kokpunkt 55°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Formel vikt 245.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.