Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Iodophenylacetic acid |
| Smältpunkt | 130.0°C to 132.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 262.05 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Iodophenylacetic acid, 98%
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.