Läs mer
3-Iodophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15515116 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15515116 5 g 5g
15505116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15515116 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1878-69-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.05
MDL-nummer MFCD00046548
InChI-nyckel MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
IUPAC-namn 2-(3-iodophenyl)acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenylacetic acid
Smältpunkt 130.0°C to 132.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Iodophenylacetic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.