Läs mer
3-Jodofenylättiksyra, 98 %
Produktkod. 11368146
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368146 2 g 2g
11358146 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15117.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1878-69-9 | C8H7IO2 | 262,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-69-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.05
MDL-nummer MFCD00046548
InChI-nyckel MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
IUPAC-namn 2-(3-jodfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenylacetic acid
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Kvantitet 2 g
Beilstein 2501867
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.