Läs mer
3-jodfenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378146
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378146 1 g 1g
11388146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15118.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 130723-54-5 | C8H6IN | 243.05 g/mol
3-jodofenylacetonitril är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-jodofenylacetonitril är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Olösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130723-54-5
Molekylformel C8H6IN
Molekylvikt (g/mol) 243.05
MDL-nummer MFCD00040890
InChI-nyckel LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetonitrile, 2-3-iodophenyl acetonitrile, 3-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyl acetonitrile, m-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyacetonitrile, pubchem12771, 3-iodo-1-phenylacetonitrile, acmc-1c0v0, benzeneacetonitrile, 3-iodo
PubChem CID 2759368
IUPAC-namn 2-(3-jodfenyl)acetonitril
LEDER IC1=CC=CC(CC#N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophenylacetonitrile
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kokpunkt 138°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 7350695
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 243.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.