Läs mer
3-jodoftalsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728625
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10728625 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10728625 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12976EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodophthalic acid
CAS 6937-34-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H5IO4
Linjär formel IC6H3(CO2H)2
MDL-nummer MFCD00275568
Kvantitet 10 g
Synonym 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3-iodo, maybridge1_008994, 3-iodo-phthalic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-iodo
InChI-nyckel HNPVERUJGFNNRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=CC(I)=C1C(O)=O
IUPAC-namn 3-jodftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 292.03
PubChem CID 238231
Formel vikt 292.02
Procent renhet 97%