Läs mer
3-jodoprop-1-en, TRC
Produktkod. 30396753
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30396753 1 g
1 options
Produktkod. 30396753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI1192301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Iodoprop-1-ene
CAS 556-56-9
Molekylformel C3H5I
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
LEDER ICC=C
IUPAC-namn 3-jodoprop-1-en.
Molekylvikt (g/mol) 167.98
Formel vikt 167.9436